物質
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
包装
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430372
最大容量
10 mL
表面積
25 cm2
有効容積
5-7.5 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
お客様のニーズに合ったさまざまなサイズ、デザイン、キャップスタイルがあります。
- 光学的に明澄な未使用ポリスチレンから製造します
- 最適な細胞付着が得られるように処理されています
- ロット番号を印字しているためトレーサビリティに優れます。
- 100%の完全性が確認されています
- γ照射により滅菌済みで、非発熱性が証明されています
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)