物質
polyetherimide
無菌性
non-sterile
特徴
reusable
Holds 250 mL tubes
包装
pack of 1
case of 6
メーカー/製品名
Corning 430236
テクニック
centrifugation: suitable
色
gray
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning® centrifuge tube cushions are manufactured from polyetherimide. They provide the required support and prevent large-capacity centrifuge tubes from collapsing during centrifugation.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS430236-6EA | 4061831708486 |