物質
polystyrene
round
無菌性
sterile
包装
sleeve of 20
メーカー/製品名
Corning 430196
D× H
60 mm × 15 mm , with 2 mm grid
表面積
21 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Lid is supplied with vents to provide consistent gas exchange
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS430196-10EA | |
CLS430196-100EA | 4061831698633 |
CLS430196-500EA | 4061831708479 |