Merck
CLS430182
Corning® ポリスチレン製メスシリンダー
sterile
別名:
burettes, glass burettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.13
無菌性
sterile
特徴
graduations 1 mL
メーカー/製品名
Corning 430182
容量
100 mL
詳細
Corningの光学的に透明なポリスチレン製メスシリンダ-は、培養液や生体液などを滅菌状態で精密に調製できるようデザインされています。ポリエチレン製のほこりよけカバ-が付属しています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.