Merck
CLS4153
Corning® DeckWorks 低結合チップ
0.1 - 10μL low binding pipet tips, extended length, graduated, reload system, natural, non-sterile, polypropylene, 96 tips/deck, 10 decks/pack, 4 packs/case
別名:
低結合ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
natural tip
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduated
Tip shape: round
包装
pack of 960
メーカー/製品名
Corning 4153
容量範囲
0.1-10 μL
容量
0.1—10 μL
適合性
suitable for (quantitative assays in which sample binding can significantly alter results; specific applications include accurate and precise pipetting of expensive reagents, DNA, proteins and/or peptides.)
結合型
low binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® DeckWorks低結合性チップ
Corning DeckWorks低結合性チップには、10 uL、200 uL、および300 uLのサイズがあります。独自の低結合技術により、チップ内壁の表面張力が低くなっています。シリコーンベースのチップによる浸出および/またはその後のサンプル劣化がなくなりました。DeckWorks低結合性チップは、サンプルの結合が結果に著しい影響を与える定量アッセイに最適です。
特に有効な用途には、高価な試薬、DNA、タンパク質、および/またはペプチドの高い確度および精度でのピペット作業があります。このシステムは、貯蔵スペースを最大化して、プラスチック材料の製造と廃棄を減少させるのに役立つように設計されています。丁番付きラックとこのシステムの再充填デッキのいずれも、リサイクルされたプラスチックで製造されています。
ピペットチップは制御された成型環境で製造されており、すべての容量のチップに対して確度と精度を保証しています。
医療グレードの樹脂と優れた製造技術によって、以下を完全に証明します。
  • 非発熱性
  • ヒトDNA不含
  • RNase/DNase不含
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DeckWorks is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)