Merck
CLS4124
Corning® DeckWorks スタンダードピペットチップ
50 - 1250μL extended length pipet tips, graduated, hinged racks, natural, sterile, polypropylene, 96 tips/rack, 8 racks/pack, 4 packs/case
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
容量範囲:
50-1250 μL
無菌性:
sterile
特徴:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduated
Pipet tip: round
包装:
rack of 96
メーカー/製品名:
Corning 4124
物質
natural tip
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduated
Pipet tip: round
包装
rack of 96
メーカー/製品名
Corning 4124
容量範囲
50-1250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® DeckWorksピペットチップ
バルクピペットチップ
Corning DeckWorksバルクピペットチップはDeckWorksラックに適合し、再シール可能なポリエチレンバッグに梱包されています。ピペットチップのサイズ:10 uL、200 uL、および1000 uL。
汎用適合ピペットチップ
丁番付きDeckWorksラックに入ったCorning汎用適合チップには、10 uL、200 uL、300 uL、および1000 uLのサイズがあります。10 uL、300 uL、および1000 uLチップは長さが延長されたため、マイクロ(1.5 mL)および標準円錐底(15/50 mL)遠心チューブへのアクセスが改善されています。
再充填システム
頑丈な96チップラックは蒸気オートクレーブサイクルを繰り返して行うように設計されており、空になった灰色のチップデッキを取り外し、DeckWork再充填システムからの新しい96チップ再充填デッキと交換すれば再利用できます。Corningのラックされた300 uL DeckWorksピペットチップは、あらゆる一般的な300 uL多チャネル装置に適合するように設計されています。
このシステムは、貯蔵スペースを最大化して、プラスチック材料の製造と廃棄を減少させるのに役立つように設計されています。丁番付きラックとこのシステムの再充填デッキのいずれも、リサイクルされたプラスチックで製造されています。ピペットチップは制御された成型環境で製造されており、すべての容量のチップに対して確度と精度を保証しています。
医療グレードの樹脂と優れた製造技術によって、以下を完全に証明します。
  • 非発熱性
  • ヒトDNA不含
  • RNase/DNase不含
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DeckWorks is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)