特徴
8-channel
メーカー/製品名
Corning 4082
容量
20-200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor are designed for universal fit with all pipet tips of common brands.
- Adjustable tip ejector.
- For volume 20-200 μL.
- Thumb wheel or a plunger button to set volume
- Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
- Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0 and Precision (%) <1.5 to <0.6.
- 3-year warranty and Factory calibrated to strict ISO 8655 standards.
- Fully autoclavable and UV resistant.
- Inclusive of a key for easy in-house calibration.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)