Merck
CLS4050
Corning® Costar® Stripette®血清学用ピペット、バルク包装
capacity 5 mL
別名:
セロロジカルピペット, ピペット, 血清用ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
包装
bag of 50
case of 500
メーカー/製品名
Corning 4050
測定範囲
accuracy: 0.1 mL
L
348 mm
キャパシティ
5 mL
チップ I.D.
0.073 in.
blue color-coded stripe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning Costar Stripette血清学用ピペットは、さまざまなアプリケーションのニーズ向けのバルク包装を特長としています。このバルク包装の血清学用ピペットは、ハイスループット(HTS)アプリケーションを含む、大量の滅菌および未滅菌の液体ハンドリング用途に理想的です。
  • 着色部分で液面が大きく見える特殊構造。メニスカスの確認が容易。
  • 滅菌済み、発熱性物質不含の試験済み、DNase/RNaseフリー。
  • 正確性:±2%以内(満杯時)
  • ブローアウトした際の内容量を校正済み。(TD-EX 20°C)
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)