Merck
CLS402614
Corning® ダイレクトオーバーヘッドドライブアッセンブリ、ProCulture® スピナーフラスコ用
direct overhead drive, 100 mm center cap assembly, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Corning 402614
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning®Proculture®スピナーフラスコ用の100 mmセンターキャップアセンブリーは、直接オーバーヘッド駆動モーターと併用するように設計されています。これらのキャップアセンブリーは、オプションで 8L、15 Lまたは 36 Lのパドルアセンブリーが必要で、全 4500と 4510シリーズの垂直サイドアームフラスコで使用することができます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries