Merck
CLS3964
Corning® 384ウェル保存プレート、ブロックおよびシーリングマット
clear polypropylene, round bottom, sterile, deep well, lid: no, pack of 5
別名:
384ウェル アッセイブロック, 384ウェル保存ブロック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
clear bottom
clear polypropylene
polypropylene (plates, blocks and sealing mats)
round bottom
無菌性
(non-treated)
sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
deep well
plate format: 384 well storage block
包装
case of 25
pack of 5
メーカー/製品名
Corning 3964
サイズ
384 wells
ウェル容積
180 μL
clear
適合性
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® 384ウェル保存プレート、ブロックおよびシーリングマット
Corningは、プレート、ブロック、およびシーリングマットからなる、あらゆるポリプロピレン製の保存システムを提供しています。すべてのプレートとブロックがポリプロピレン製で溶媒耐性を備え、化合物ライブラリー、コンビナトリアルケミストリー、およびゲノミクス用途に最適です。384ウェルのポリプロピレン製プレートとブロックは、提案された業界標準の設置面積に合わせて作られています。どのプレートおよびブロックも自動化しやすく、溶媒耐性を備えています。384ウェルのプレートとブロックはDNase/RNaseを含まないことの証明を受けており、液体の取り扱いを最適化するための丸みがかった底面とウィッキングを減らすための丸みがかった正方形のウェルを持っています。
  • 溶媒耐性のあるポリプロピレン製なので、多くの一般的な有機溶媒(DMSO、エタノール、メタノールなど)と使用できます。
  • デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
  • ウェルの総容量は180 μL
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)