Merck
CLS3961
Corning® 96ウェル保存システム
V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
別名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
V-bottom clear
polypropylene
polypropylene plate
translucent bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
メーカー/製品名
Corning 3961
包装
bag of 5 ×
サイズ
96 wells
ウェル容積
2 mL
ウェル
96 wells , storage block
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning社は、プレート、ブロック、およびマットからなる完全なポリプロピレン貯蔵システムを提供しています。
どのプレートとブロックも溶媒耐性を得るためにポリプロピレンで作られており、化合物ライブラリー、コンビナトリアルケミストリー、およびゲノミクス用途に最適です。 96ウェルのポリプロピレン製プレートは、業界標準の設置面積に合わせて作られています。プレートには円形、平板、およびV底形式のものがあり、幅広いアッセイと貯蔵のニーズを満たします。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1