物質
black bottom
black polystyrene
flat bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
plate of 100 (in bags of 25)
メーカー/製品名
Corning 3915
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
有効容積
75-200 μL
色
black
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplates made of opaque black polystyrene walls display minimal well to well crosstalk and background.
- Recommended working volume of 75 to 200 μL.
- Low background fluorescence/or luminescence and minimize light scattering.
- Not treated; medium binding; hydrophobic surface; enable biomolecules binding through passive interactions.
- Applicable for the immobilization antibodies with hydrophobic regions.
- Untreated microplates have a binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm².
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)