Key Documents
CLS3912
Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom
white bottom
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
bag of 25
メーカー/製品名
Corning 3912
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
有効容積
75-200 μL
white
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 未処理(中等度結合性)ポリスチレン表面はその性質上疎水性であり、受動的相互作用により生体分子と結合します。
  • 表面と相互作用可能である大きな疎水部を持つ高分子(抗体など)の不動化に主に適しています。
  • 未処理のマイクロプレートの結合能は約 100~200 ng IgG/cm2です
  • フタは付属しないため、別にご注文ください。
  • 白色のマイクロプレートは発光シグナルを強め、バックグラウンド発光および蛍光は小さくなっています。
  • ウェル間のクロストークを減らすように設計されています。
  • 全容量は360 μL、お勧めする作業容量は75~200 μLです。
  • 標準的なマイクロプレートの形状と寸法に合致
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.