物質
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
flat bottom clear
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 96 well standard
包装
pack of 10
case of 50
bag of 20 ×
メーカー/製品名
Corning 3904BC
最大容量
320 μL
サイズ
96 wells
有効容積
200 μL
色
black
適合性
suitable for (cell culture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® 96 well microplate with Generic Barcode feature clear flat well bottom for direct microscopic viewing.
- Black polystyrene has low background fluorescence and minimizes light scattering.
- TC-treated for optimal cell attachment.
- Nonreversable lids with condensation ring to reduce contamination.
- Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene plates.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)