Merck
CLS3884
Corning® 96ウェルプレート、ハーフエリア
flat bottom clear, white polystyrene, (NBS), bag of 25, non-sterile, lid: no
別名:
96 multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質:
clear bottom
flat bottom clear
white polystyrene
ウェルD:
10.7 mm
ウェル容積:
190 μL
ウェル:
96 wells , half area
有効容積:
25-125 μL
物質
clear bottom
flat bottom clear
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
(NBS)
包装
bag of 25
pkg of 25 inner package
メーカー/製品名
Corning 3884
ウェルD
10.7 mm
ウェル容積
190 μL
ウェル
96 wells , half area
有効容積
25-125 μL
結合型
NBS (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)