物質
black bottom
black polystyrene
flat bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
bag of 25 inner package
メーカー/製品名
Corning 3686
サイズ
96 wells
ウェルD
10.7 mm
ウェル容積
190 μL
ウェル有効容積
25-125 μL
色
black
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
NBS™ (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
特徴および利点
- Corning® 96 well half-area microplates support various application requirements.
- Black microplates reduces background and light scattering, resulting in higher signal-to-noise ratios.
- Designed to reduce well-to-well crosstalk.
- Non-treated polystyrene surface is suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies.
- The flat bottom is usually the best choice for detection.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)