Merck
CLS3657
Corning® 384 well microplate
clear polypropylene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 25
別名:
384ウェルアッセイプレート, 384ウェルプレート, 384ウェルマイクロタイタープレート, 384ウェルマイクロプレート, 384ウェル保存プレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
microplate for general storage and assays
plate format: 384 well standard
包装
case of 100
pack of 25
メーカー/製品名
Corning 3657
サイズ
384 wells
ウェル容積
95 μL
ウェル有効容積
15-70 μL
clear
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 多くの一般的な有機溶媒 (DMSO、エタノール、メタノールなど)に耐性
  • デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
  • ウェルの総容量は95 μL、作業容量は15~70 μL
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)