Key Documents
CLS3610
Corning® 96 Well White Polystyrene Microplate
flat bottom clear, white polystyrene (TC-Treated), individually wrapped, sterile, lid
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom clear
round clear wells
white polystyrene (TC-Treated)
無菌性
sterile
特徴
individually wrapped
lid
skirt
包装
case of 48
メーカー/製品名
Corning 3610
サイズ
96 wells
表面積
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
ウェル容積
360 μL
有効容積
75-200 μL
white
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 白い壁を持つプレートが発光信号を増強、バックグラウンドの発光と蛍光が低下
  • 従来のポリスチレン製プレートより底部が60%薄いため、バックグラウンド蛍光が弱く、340 nmまで読み取り可能
  • ウェル間クロストークを防ぐ不透明な壁
  • 光学的に透明な平底ウェルによって、顕微鏡による直接観察が可能
  • 天面読み取り機にも、底面読み取り機にも対応可
  • 総容量360 μLの平底タイプ
  • 推奨作業容量は75~200 μL
  • 細胞接着性を最適化するための表面処理済み
  • コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
  • ガンマ線照射により滅菌済みおよび発熱性物質不含の試験済み
  • ウェルを認識するための個別英数字コード
  • 個別包装
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.