Key Documents
CLS3596
Corning® 96 Well TC-Treated Microplates
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
別名:
ウェルプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
物質
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
無菌性
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 50 (individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 3596
サイズ
96 wells
ウェル直径
6.4 mm
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
clear
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC