Merck
CLS357507
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 2 mL, individually wrapped, clear-plastic, sterile
別名:
pipet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.02
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
individually wrapped clear-plastic
subdivision
メーカー/製品名
Corning 357507
キャパシティ
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Liquid Handling
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)