Key Documents
CLS357501
Corning® Falcon® Aspirating Pipet
capacity 5 mL, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
subdivision: no
メーカー/製品名
Corning 357501
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Liquid Handling
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.