Key Documents
CLS3568
Corning® ディスポーザブル GL45 固形キャップ、プラスチック製スピナーフラスコ用
polyethylene solid cap for GL45 plastic spinner flask, disposable, sterile, 4/cs
別名:
Corning cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.17
物質
orange high-density polyethylene cap
polyethylene
無菌性
sterile
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 3568
orange
詳細
これらの使い捨て可能な高密度ポリスチレン製滅菌済みソリッドキャップは、Corning®500 mL、1 L、3 Lディスポーザルスピナーフラスコ(CLS3153、CLS3561、CLS3563)に適合するようデザインされています。また、GL45規格のねじ山が付いたCorningディスポーザブルポリスチレン/ポリカーボネート製保存ボトルや、ガラス製ボトルにも適合します。
  • 二重の個別包装
  • 人間工学に基づいた操作を可能にする、大きな刻み目が特長
  • ガンマ線滅菌済み(SAL 10-6 )、オートクレーブ滅菌はお勧めしません。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.