安全性情報
CLS356702
Corning® BioCoat Collagen I Microplate
well size 384 wells, flat bottom clear wells
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
メーカー/製品名
Corning 356702
サイズ
384 well
ウェルサイズ
384 wells
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS356702:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)