Key Documents
CLS3567
Corning® ディスポーザブルベントキャップ GL45 プラスチック製スピナーフラスコ用
vented cap for GL45 plastic spinner flasks, polyethylene, sterile, 4/cs
別名:
Corning® disposable vent cap for GL45 plastic spinner flasks, cell culture flasks, cell culture spinner flasks, scale up cell culture flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.11
物質
high-density polyethylene cap (vented)
polyethylene
無菌性
sterile (γ-irradiated)
特徴
autoclavable: no
disposable
thread finish: 45 GL
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 3567
orange cap
詳細
ディスポーザブル高密度ポリエチレン滅菌ベントキャップには、孔径0.2μmの疎水性PVDF製メンブランが付いています。 500 mL、1 L、3 L Corningディスポーザブルスピナーフラスコ(カタログ番号CLS3153、CLS3561、CLS3563)に適合するよう設計され、ガス交換の増加を要する培養用途に使用します。また、通気を必要とする用途に用いられ、GL45規格のねじ山が付いたCorning製ディスポーザブルポリスチレン/ポリカーボネート保存ボトルや、ガラス製ボトルにも適合します。
  • 二重の個別包装。
  • 人間工学に合った操作を行えるよう、特長として大型の刻み目を使用。
  • γ線滅菌済み(SAL 10-6 )、オートクレーブ非推奨。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.