安全性情報
CLS356240
Corning® PureCoat Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 6 wells, lid, sterile
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 356240
サイズ
6 well
ウェルサイズ
6 wells
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CLS356240:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)