Merck
CLS355000
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 25 ‑ 325 mL, cap, blue plug seal
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
特徴
cap blue plug seal
graduated 25 ‑ 325 mL
メーカー/製品名
Corning 355000
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS3550004065269079330