安全性情報
CLS354597
Corning® BioCoat 24 well plates
3 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface PET pkg of 24 ea (2 packs )Tissue Culture (TC)-treated surface
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
製品名
Corning® BioCoat Fibronectin Inserts, pore size 3 μm, PET, size 24 well
物質
PET
包装
pkg of 24 ea (2 packs )
メーカー/製品名
Corning 354597
サイズ
24 well
ポアサイズ
3 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CLS354597:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)