Merck
CLS354578
Corning® Biocoat Control Inserts
pore size 8.0 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
別名:
Control Inserts
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
物質
PET plate
包装
plate of 24 wells (2 packs of 12)
メーカー/製品名
Corning 354578
サイズ
24 well
ポアサイズ
8.0 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® BioCoat Control Inserts with 8.0µm Pore Polyester (PET) Membrane in two 24 Well Plates, 12/Pack, 24/Case
アプリケーション
Cell Culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS3545784065269334897