安全性情報
CLS354541
Corning® BioCoat Collagen I Inserts
pore size 3 μm, PET, size 24 well
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質
PET
無菌性
sterile
包装
pkg of 24 ea (2 packs )
メーカー/製品名
Corning 354541
サイズ
24 well
ポアサイズ
3 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS354541:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)