安全性情報
CLS354086
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
別名:
slides, coverslip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
物質
glass
包装
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
メーカー/製品名
Corning 354086
サイズ
12 mm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS354086:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)