Merck
CLS353090
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 6 Well Plate, with 0.4 µm Pore Transparent PET Membrane, sterile
別名:
Permeable Support
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
無菌性
sterile
特徴
with 0.4 µm Pore Transparent PET Membrane
包装
case of 48 ea (Individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 353090
適合性
for use with 6 Well Plate
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Falcon® Permeable Support for 6 Well Plate with 0.4μm Pore Transparent Polyester (PET) Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
アプリケーション
Cell Culture
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)