Key Documents
CLS3528
Corning® ディスポーザブルシピナーフラスコ、サイドアーム アセンブリ
side arm assembly for 500mL disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.17
物質
polycarbonate (medical grade)
詳細
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
無菌性
sterile
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Corning 3528
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.