Merck
CLS3524
Corning® Costar® TC-Treated Multiple Well Plates
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
別名:
ウェルプレート, マルチウェルプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
物質
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 100 (individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 3524
サイズ
24 wells
ウェル容積
3.4 mL
ウェル有効容積
0.38-0.57 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
特徴および利点
  • Specially treated to promote optimalcell attachment.
  • Ensured sterility through gammairradiation.
  • Nonreversible lids with condensationrings to reduce contamination
  • Certified non-pyrogenic
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)