CLS3510
Corning® FiltrEX™ 96 well filter plates
0.25 mm, non-treated surface white polystyrene plate, round white polystyrene , rectangular bottom white wells, glass fiber membrane, non-sterile, case of 50, pack of 10
別名:
96ウェルフィルタープレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
おすすめの製品
製品名
Corning® FiltrEX™ 96ウェルフィルタープレート, surface treatment: no, round white polystyrene, pore size 0.25 mm, glass fiber membrane, non-sterile, lid: no, pkg of 50 ea
物質
glass fiber membrane
rectangular bottom white polystyrene wells
round white polystyrene
white polystyrene plate
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well filter plate, standard
包装
pack of 10
case of 50
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 3510
最大容量
350 μL
サイズ
96 wells
有効容積
350 μL
色
white
ポアサイズ
0.25 mm
適合性
suitable for (automation)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
0.25 mm(厚さ)のグラスファイバーフィルターが付いたCorning FiltrEX 96ウェル白色フィルタープレートは、お客様の用途のニーズを考慮して設計されました。グラスファイバーフィルタープレート(CLS3510、CLS3511)は、プラスミド単離、DNA精製、受容体/リガンド結合アッセイなどの様々な用途に使用できます。
- ANSI/SBS1-2004~ANSI/SBS 4-2004の規格寸法を満たし、自動化への適合性が保証されています。
- このプレートは、側壁が硬いので自動操作に最適です。
- スカートが広く、バーコードを付けやすくなっています。
- 特許取得済みの外側被覆プロセスにより、個々のフィルターディスクをウェル内で密閉してあるため、各ウェルの完全性が100%保証されます。
- ノズルは、実験室の卓上にプレートを置いても相互汚染がないように設計されています。
- 作業容量:350 μL
- 非無菌
Corning® FiltrEX™ 96ウェルフィルタープレート
グラスファイバーフィルタープレート(CLS3510、CLS3511)は、プラスミド単離、DNA精製、受容体/リガンド結合アッセイなどの様々な用途に使用できます。低結合性親水性PVDF膜フィルタープレート(CLS3504、CLS3505)は、タンパク質キナーゼアッセイやビーズおよび樹脂ベースの分離アッセイに適しています。
グラスファイバーフィルタープレート(CLS3510、CLS3511)は、プラスミド単離、DNA精製、受容体/リガンド結合アッセイなどの様々な用途に使用できます。低結合性親水性PVDF膜フィルタープレート(CLS3504、CLS3505)は、タンパク質キナーゼアッセイやビーズおよび樹脂ベースの分離アッセイに適しています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)