Key Documents
CLS3474
Corning® Costar® Ultra-Low 付着性マルチウェルプレート
size 96 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear
flat bottom clear
polystyrene
round wells
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: flat bottom, clear
包装
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 3474
サイズ
96 well
表面積
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
ウェル
96 wells
clear
結合型
(Ultra-Low Attachment)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning Costa超低接着表面マルチウェルプレート
  • 超低接着表面プレートには共有結合したヒドロゲル層があり、細胞の接着を効果的に阻害します。
  • 表面はタンパク質の吸着、酵素活性化、および細胞活性化を最小化
  • 表面は無細胞、生物学的不活性、および非分解性
  • コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
  • 認識用の英数字コードを各ウェルに印字
  • 統一された底面形状により積み重ねが容易
  • ガンマ線照射で滅菌しており、非発熱性の試験済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Haitang Yang et al.
Cancers, 12(8) (2020-08-23)
Background: Malignant pleural mesothelioma (MPM) is driven by the inactivation of tumor suppressor genes (TSGs). An unmet need in the field is the translation of the genomic landscape into effective TSG-specific therapies. Methods: We correlated genomes against transcriptomes of patients'
Gianpaolo Zarletti et al.
Viruses, 12(11) (2020-11-12)
Knowledge of the antibody-mediated immune response to SARS-CoV-2 is crucial to understand virus immunogenicity, establish seroprevalence, and determine whether subjects or recovered patients are at risk for infection/reinfection and would therefore benefit from vaccination. Here, we describe a novel and
Shiny Amala Priya Rajan et al.
Acta biomaterialia, 106, 124-135 (2020-02-19)
Current drug development techniques are expensive and inefficient, partially due to the use of preclinical models that do not accurately recapitulate in vivo drug efficacy and cytotoxicity. To address this challenge, we report on an integrated, in vitro multi-organoid system