CLS3420
Corning® Transwell® 44 cm2 , cell growth area, 13 mL , 100 mm , dish, 9 mL , 75 mm plate inserts
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 12, Tissue Culture (TC)-treated surface
別名:
細胞培養インサート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
おすすめの製品
製品名
Corning® Transwell® ポリカーボネート膜細胞培養インサート, 75 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 12/cs
物質
clear polystyrene (plate or dish)
polycarbonate membrane
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 1
case of 12
メーカー/製品名
Corning 3420
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
インサート有効容積
9 mL
膜直径
75 mm
表面積
44 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
13 mL
ウェル
100 mm , dish
色
translucent
ポアサイズ
3.0 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Transwell®ポリカーボネート膜細胞培養インサート
Transwell細胞培養インサートは、足場依存性と足場非依存性細胞株のいずれの研究にも使いやすい便利な浸透性支持手段です。さまざまな孔径の薄い透過性ポリカーボネート膜(10 mm厚)が用意されています。Transwellは細胞接着に最適化して処理されています。細胞を可視化するには染色する必要があります。PC膜は、ほとんどの有機固定液と染色液に適合します。
Transwell細胞培養インサートは、足場依存性と足場非依存性細胞株のいずれの研究にも使いやすい便利な浸透性支持手段です。さまざまな孔径の薄い透過性ポリカーボネート膜(10 mm厚)が用意されています。Transwellは細胞接着に最適化して処理されています。細胞を可視化するには染色する必要があります。PC膜は、ほとんどの有機固定液と染色液に適合します。
- 10 μm厚のポリカーボネート製半透明膜
- 細胞接着性を最適化するための表面処理済み
- 各インサートを100 mmのディッシュに封入し、1ケースに12インサート。
- 細胞を可視化するには、膜を染色する必要があります。
- ガンマ線照射により滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)