Merck
CLS3413
Corning® Transwell® ポリカーボネート膜細胞培養インサート
6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
別名:
細胞培養インサート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
物質
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
pack of 12
case of 48
メーカー/製品名
Corning 3413
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
インサート有効容積
0.1 mL
膜直径
6.5 mm
サイズ
24 wells
表面積
0.33 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
0.6 mL
translucent
ポアサイズ
0.4 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 10 μm厚のポリカーボネート製半透明膜
  • 細胞接着性を最適化するための表面処理済み
  • 24ウェルプレートにインサート12枚を封入。1ケースに4プレート。
  • 細胞を可視化するには、膜を染色する必要があります。
  • ガンマ線照射により滅菌済み
Corning® Transwell®ポリカーボネート膜細胞培養インサート
Transwell細胞培養インサートは、足場依存性と足場非依存性細胞株のいずれの研究にも使いやすい便利な浸透性支持手段です。さまざまな孔径の薄い透過性ポリカーボネート膜(10 mm厚)が用意されています。Transwellは細胞接着に最適化して処理されています。細胞を可視化するには染色する必要があります。PC膜は、ほとんどの有機固定液と染色液に適合します。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.