Merck
CLS33980300
Pyrex® 47mmマイクロフィルターアセンブリー
funnel capacity 300 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
glass housing
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Corning
漏斗容量
300 mL
ネック直径
33-41 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.