Merck
CLS3398
Corning® HTS Transwell®-24 ウェル透過サポート
HTS Transwell-24 units w/ 3.0 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 2/cs
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
詳細
2 HTS Transwell-24 units loaded into two open reservoir trays (catalog number CLS3395) and two individually wrapped 24 well plates
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 24 wells
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Corning 3398
インサート有効容積
0.1 mL
膜厚
10 μm
サイズ
24 wells
表面積
0.33 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
0.6 mL
clear
ポアサイズ
3 μm pore size
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® HTS Transwell® 24ウェル透過性支持体
特徴および利点:
  • 細胞接着性を最適化するための表面処理済み
  • 孔径0.4~3 μmのポリカーボネート膜またはポリエステル膜
  • 容器は別途購入できます。
  • ガンマ線照射により滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Zhijie Chen et al.
Tissue & cell, 65, 101380-101380 (2020-08-05)
Sphingosine kinase 1 (Sphk1) is abnormally expressed in various tumors. This study explored the effects of Sphk1 in the polarity of breast cancer (BC) epithelial cells and on stem cell characteristics. Reverse transcription quantitative PCR (RT-qPCR) was performed to detect