Merck
CLS3396
Corning® HTS Transwell®-24 ウェル透過サポート
HTS Transwell-24 units w/ 0.4 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 2/cs
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
詳細
2 HTS Transwell-24 units loaded into two open reservoir trays (catalog number CLS3395) and two individually wrapped 24 well plates
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 24 wells
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Corning 3396
インサート有効容積
0.1 mL
膜厚
10 μm
サイズ
24 wells
表面積
0.33 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
0.6 mL
clear
ポアサイズ
0.4 μm pore size
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® HTS Transwell® 24ウェル透過性支持体
特徴および利点:
  • 細胞接着性を最適化するための表面処理済み
  • 孔径0.4~3 μmのポリカーボネート膜またはポリエステル膜
  • 容器は別途購入できます。
  • ガンマ線照射により滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-Yu Chen et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 32, 2058738418790318-2058738418790318 (2018-07-27)
Targeting of the programmed cell-death 1 ligand 1 (PD-L1) signal pathway is a promising treatment strategy in several cancers. The purpose of this study was to evaluate the clinical significance of PD-L1 in patients with colon adenocarcinoma (COAD). A total