Key Documents
CLS3395
Corning® HTS Transwell®-24 ウェル透過サポート
HTS Transwell-24 clear reservoir, 1 well, non-treated, sterile, 48/cs
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat bottom wells clear plate
rectangular wells
詳細
1 well reservoir
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 24 wells
包装
pack of 12
case of 48
メーカー/製品名
Corning 3395
サイズ
24 wells
ウェル有効容積
20-25 mL
clear
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® HTS Transwell® 24ウェル透過性支持体
特徴および利点:
  • 細胞接着性を最適化するための表面処理済み
  • 孔径0.4~3 μmのポリカーボネート膜またはポリエステル膜
  • 容器は別途購入できます。
  • ガンマ線照射により滅菌済み
  • HTS Transwell透過性支持体と併用する容器トレイとしての用途用
  • 細胞接着性のための表面処理はなし
  • 標準24ウェルプレートと同じ設置面積であっても、単一の長方形ウェル付き
  • ガンマ線照射により滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.