CLS3392
Corning® HTS Transwell® 96 ウェル透過サポート
HTS Transwell-96 Permeable Support with 1.0 μm pore polyester membrane, TC-treated, sterile, 5/cs
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.75
物質:
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
round wells
polyethylene membrane
polystyrene
round wells
インサート有効容積:
0.08 mL
膜直径:
4.26 mm
膜厚:
10.0 μm
サイズ:
96 wells
表面積:
0.14 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積:
0.235 mL
おすすめの製品
物質
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 96 well
包装
case of 5
pack of 5
メーカー/製品名
Corning 3392
インサート有効容積
0.08 mL
膜直径
4.26 mm
膜厚
10.0 μm
サイズ
96 wells
表面積
0.14 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
0.235 mL
色
clear plate
ポアサイズ
1.0 μm pore size
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 構成(1箱につき以下の構成部品5セット):Transwell®ユニット(一体型 96ウェルトレイ1枚)、リザーバープレート(細胞増殖の工程で使用)、レシーバープレート((96ウェル。増殖または分析の工程で使用)、滅菌済みフタ 2枚
- 孔径1.0 μmのPET(ポリエステル)膜
- 膜の表面処理による最適な細胞接着性
- 増殖表面面積:0.143 cm²(他ブランド同等品比20~50%増)
- 上部と下部側面とに広口のポートを配置
- マルチチャネルフィーダーポート、グリップしやすい表面材質、バーコード対応により自動培養に最適な設計
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)