Merck
CLS3383
Corning® HTS Transwell® 96 ウェル透過サポートシステム、アクセサリープレート
96 well reservoir plate, 1-well reservoir, non-treated, flat bottom, sterile, w/lid, clear, 10/cs
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質:
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polystyrene
rectangular wells
サイズ:
96 wells
ウェル有効容積:
20-25 mL
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polystyrene
rectangular wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 10
pack of 10
メーカー/製品名
Corning 3383
サイズ
96 wells
ウェル有効容積
20-25 mL
clear
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 本製品は、Corning® HTS Transwell®-96浸透性サポートシステムの付属品です。
  • 細胞増殖および摂食ステージ用のオープンプレート、滅菌、処理(細胞接着のため)なし
  • プレート移動時の液ハネを最小限に抑えるために、取り外し可能な滅菌培地スタビライザーが含まれています。
  • 培地の交換が必要な場合にコンタミネーションを最小限に抑えるため、または細胞増殖ステップで培地の種類を切り替える場合にクロスコンタミネーションを防ぐために使用します
  • このトレイをHTS Transwell®-96ユニットで使用すると、A1~A8サイドに沿って多チャネルピペットで便利にアクセス(手動または自動)できるようになります。
  • SBS標準設置面積
  • 各トレイに滅菌フタが付属
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)