Merck
CLS3382
Corning® HTS Transwell® 96 ウェル透過サポートシステム、アクセサリープレート
96 well receiver plate, TC-treated, flat bottom, sterile, w/lid, clear, 10/cs
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 10
pack of 10
メーカー/製品名
Corning 3382
サイズ
96 wells
clear
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 本製品は、Corning® HTS Transwell®-96浸透性サポートシステムの付属品です。
  • 組織培養処理(細胞接着のため)および滅菌処理され、96個に個々に分離されたウェル
  • 実験の細胞増殖ステップまたはアッセイステップに使用
  • 培地の交換が必要な場合にコンタミネーションを最小限に抑えるため、または細胞増殖ステップで培地の種類を切り替える場合にクロスコンタミネーションを防ぐために使用します
  • このプレートを、HTS Transwell®-96ユニットで使用すると、各ウェルの頂点側にも基底面側にもピペットで便利にアクセス(手動または自動)できるようになります。
  • 切り込みが入った隅部とSBS標準設置面積
  • 各プレートに滅菌フタが付属
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)