Merck
CLS3366
Corning® 96ウェル EIA/RIA プレート
round bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, EIA/RIA プレート, イムノアッセイプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear wells
polystyrene
polystyrene
round bottom clear
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
well: round bottom, clear
包装
case of 100
bag of 25
メーカー/製品名
Corning 3366
サイズ
96 wells , 96 well plate
ウェル容積
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
ウェル有効容積
75-200 μL
clear plate
適合性
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • EIA/RIAプレートはロットごとに検査され、各ロットの認定結果は要求があれば提供します。
  • イオン基や疎水部を有する中分子量(10 kD超)および高分子量の生体分子が高結合性表面に結合
  • 約500 ngのマウスIgG/cm2結合能
  • 免疫アッセイに最適
  • 推奨作業容量は75~200 μL
  • 標準的なマイクロプレートの設置面積と寸法に適合
  • フタはありません。フタは別に注文してください。
Corning 96ウェルプレート、EIA/RIA Easy-Wash
96ウェルEIA/RIAプレートは、in vitroの診断免疫アッセイ用に設計されています。どのEIA/RIAプレートも特別な医療グレードのポリスチレンで製造され、均一な結合、高い光学的明瞭度、および低バックグラウンド吸収を実現しています。さらに、Easy-Wash 生成物はCertified Surface Chemistry Programmeの一部であり、タンパク質結合性能がQAリリース規格を満たしていることを保証します。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Douglas E Dylla et al.
Genetic vaccines and therapy, 9, 8-8 (2011-04-12)
The envelope glycoprotein of lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) can efficiently pseudotype lentiviral vectors. Some strains of LCMV exploit high affinity interactions with α-dystroglycan (α-DG) to bind to cell surfaces and subsequently fuse in low pH endosomes. LCMV strains with low