Merck
CLS3363
Corning® 96 Well Storage Microplate
V-bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
別名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
V-bottom clear
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 100
bag of 25 ×
メーカー/製品名
Corning 3363
最大容量
320 μL
サイズ
96 wells
有効容積
200 μL
clear
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • より大きなロボットによるグリップ表面に適するよう、均一のスカートの高さが特徴です。
  • ポリプロピレンは多くの一般的な有機溶媒(DMSO、得エタノール、メタノールなど)に対して溶媒耐性を示します。
  • デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
  • 全容量は320 μL:推奨する作業容量は75~200 μL
  • ふたは含まれておりません。ふた、シーリングマット、テープは別売です。
特徴および利点
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.