Merck
CLS3362
Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25, sterile, lid: no
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質:
flat bottom
white bottom
white polystyrene
サイズ:
96 wells
表面積:
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
ウェル容積:
360 μL
有効容積:
75-200 μL
物質
flat bottom
white bottom
white polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
bag of 25
メーカー/製品名
Corning 3362
サイズ
96 wells
表面積
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
ウェル容積
360 μL
有効容積
75-200 μL
white
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate White walled plates with no lid have flat bottoms with a total volume of 360 μL.
  • Enhances luminescent signals.
  • Displays low background luminescence and fluorescence.
  • Recommended working volumes of 75 to 200 μL.
  • Treated for optimal cell attachment
  • Nonpyrogenic and gamma radiation sterilized.
  • Individual alphanumeric codes enable well identification.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)