物質
black plate
black polystyrene
flat bottom clear
flat bottom wells
polystyrene plate
round wells
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
lid
skirt
plate format: 96 well standard
包装
pack of 5
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3340
サイズ
96 wells
表面積
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
色
black
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
CellBIND® surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® CellBIND® 96ウェルプレート
- 総容量360 μLの平底タイプ
- 推奨作業容量は75~200 μL
- 細胞接着に最適な処理を施したCellBIND®表面
- コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
- ガンマ線照射により滅菌済みおよび発熱性物質不含の試験済み
- ウェルを認識するための個別英数字コード
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)