Merck
CLS3328
Corning® CellSTACK®アクセサリー
sterile, fill cap, female MPC coupling, 6.4 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill)
別名:
Cellstack accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
cap (fill)
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Corning 3328
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注入、通気、スタッキング、操作が行えます。
法的情報
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)