Merck
CLS3296
Corning® CellBIND® 表面培養ディッシュ
inside D × H 100 mm × 20 mm
別名:
cell culture flasks, tissue culture flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
round
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
sleeve of 5
メーカー/製品名
Corning 3296
内部D × H
100 mm × 20 mm
表面積
55 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 光学的に透明の純粋なポリスチレンから製造
  • 細胞接着に最適な処理を施したCorning® CellBIND®表面
  • ガンマ線で滅菌しており、非発熱性の試験済み
  • 積み重ね用ビーズ付きなので取り扱いが容易
  • 安定したガス交換を可能にする通気孔付き
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.